Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio de iBlot™ 3 e iBind™ Western
Código de producto. 17820305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17820305 1 Kit paquete de 6
1 options
Código de producto. 17820305 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IB31001SLF1
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El kit de inicio de iBlot™ 3 e iBind™ Western incluye el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3, el dispositivo iBind Western y todos los consumibles y reactivos necesarios para comenzar a usar ambos dispositivos para lograr un procesamiento de Western y una trasferencia rápidos y eficaces.
The iBlot 3 iBind Western Starter Kit includes the iBlot 3 Western Blot Transfer Device, the iBind Western Device, and all of the consumables and reagents necessary to get started using both devices for fast, efficient transfer and western processing.
El kit de inicio de iBlot™ 3 e iBind™ Western incluye el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3, el dispositivo iBind Western y todos los consumibles y reactivos necesarios para comenzar a usar ambos dispositivos para lograr un procesamiento de Western y una trasferencia rápidos y eficaces.
Contenido del kit de inicio iBlot 3 e iBind Western
Dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3
• Pilas de transferencia iBlot 3, midi, nutricelulosa
• Dispositivo iBind Western
• Tarjetas iBind
• Kit de solución iBind
• Sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico Plus
Dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3
El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es un dispositivo de transferencia en seco que realiza la inmunotransferencia (western blotting) de forma eficaz y fiable en un plazo de tres minutos y sin necesidad de tampones líquidos. El sistema iBlot 3 es compatible con membranas de nitrocelulosa y difluoruro de polivinilideno (PVDF) y ofrece un rendimiento comparable o mejor al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en una fracción del tiempo. El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es una parte integral del sistema de transferencia en seco iBlot, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas de transferencia consumibles que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia (nitrocelulosas o PVDF).
Dispositivo iBind Western
El dispositivo iBind Western es un dispositivo para el procesamiento automatizado de western blotting que realiza todos los pasos en el protocolo Western desde el bloqueo hasta los lavados, además de las incubaciones con anticuerpo, mediante un flujo lateral secuencial (SLF). El SLF permite la liberación y flujo oportunos de soluciones y anticuerpos a la membrana sin necesidad de una fuente de alimentación externa, agitadores o bandejas. Cada solución se libera desde los pocillos del dispositivo iBind hacia una tarjeta iBind a través del SLF en aproximadamente dos horas y media. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo. El procedimiento de detección iBind Western minimiza el tiempo de intervención y es altamente reproducible y compatible con todos los protocolos de Western blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Dispositivo de transferencia de gel iBlot 3
• Rodillo de Western Blot
• Pilas de transferencia iBlot 3, midi, de nitrocelulosa
• Dispositivo iBind Western
• Tarjetas iBind
• Kit de solución iBind
• Sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico Plus
Método de detección Cromogénico, quimioluminiscencia, fluorescencia
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Gel Compatibility Tamaño mini o midi: Geles Bis-Tris, geles de tricina, geles de Tris-acetato y geles de Tris-glicina
Compatibilidad de membranas Nitrocelulosa, PVDF
Modo de transferencia Seco
Línea de productos iBlot 3/iBind
Tipo Kit de inicio
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo