Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio de iBlot™ 3 e iBind™ Flex Western
Código de producto. 17810305
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
17810305 1 Kit paquete de 6
1 options
Código de producto. 17810305 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IB31001SLF2
El kit de inicio de iBlot™ 3 e iBind™ Flex Western incluye el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3, el dispositivo iBind Flex Western y todos los consumibles y reactivos necesarios para comenzar a usar ambos dispositivos para lograr un procesamiento de Western y una trasferencia rápidos y eficaces.
El kit de inicio de iBlot™ 3 e iBind™ Flex Western incluye el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3, el dispositivo iBind Flex Western y todos los consumibles y reactivos necesarios para comenzar a usar ambos dispositivos para lograr un procesamiento de Western y una trasferencia rápidos y eficaces.
Contenido del kit de inicio iBlot 3 e iBind Flex Western
Dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3
• Pilas de transferencia iBlot 3, midi, nutricelulosa
• Dispositivo iBind Flex Western
• Tarjetas iBind Flex
• Kit de solución iBind Flex
• Sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico Plus
Dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3
El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es un dispositivo de transferencia en seco que realiza la inmunotransferencia (western blotting) de forma eficaz y fiable en tan solo tres minutos y sin necesidad de tampones líquidos. El sistema iBlot 3 es compatible con membranas de nitrocelulosa y difluoruro de polivinilideno (PVDF) y ofrece un rendimiento comparable o mejor al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en una fracción del tiempo. El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es una parte integral del sistema de transferencia en seco iBlot, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas de transferencia consumibles que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia (nitrocelulosas o PVDF).
Dispositivo iBind Western Flex
El dispositivo iBind Western Flex es un dispositivo para el procesamiento automatizado de western blotting que realiza todos los pasos desde el bloqueo hasta los lavados, además de las incubaciones con anticuerpo, mediante un flujo lateral secuencial (SLF). El SLF permite la liberación y flujo oportunos de soluciones y anticuerpos a la membrana sin necesidad de una fuente de alimentación externa, agitadores o bandejas. Cada solución se libera desde los pocillos del dispositivo iBind Flex a una tarjeta iBind Flex a través del SLF; las soluciones se transfieren hacia la región de pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo.
El procedimiento de detección iBind Flex Western minimiza el tiempo de intervención y es altamente reproducible. El tiempo de configuración es rápido, y cada solución se libera desde los pocillos del dispositivo iBind Flex hacia una tarjeta iBind a través del SLF en aproximadamente dos horas y media. En comparación con los métodos manuales, el sistema iBind Flex Western requiere menos anticuerpo primario, permite obtener resultados reproducibles y es compatible con protocolos de detección posteriores. El dispositivo iBind Flex Western incluye tres insertos de pocillos intercambiables por el usuario para procesar hasta un midiblot, dos miniblots o seis transferencias de tiras cortadas verticalmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Dispositivo de transferencia de gel iBlot 3
• Rodillo de Western Blot
• Pilas de transferencia iBlot 3, midi, nitrocelulosa
• Dispositivo iBind Flex Western
• Tarjetas iBind Flex
• Kit de solución iBind Flex
• Sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico Plus
Método de detección Cromogénico, quimioluminiscencia, fluorescencia
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Gel Compatibility Tamaño mini o midi: Geles Bis-Tris, geles de tricina, geles de Tris-acetato y geles de Tris-glicina
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Mode of Transfer Seco
Línea de productos iBlot 3/iBind
Tipo Kit de inicio
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo