Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Electrode Replacement Kit
Código de producto. 15411144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411144 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15411144 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IB28001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.50€
    42.74€ / 1 sets
    Ahorro 12.76€
    22% Descuento
En stock
Includes
Dos contactos eléctricos, dos tornillos y un parachoques redondo para el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
Para su uso con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene dos contactos eléctricos, dos tornillos y un parachoques de caucho. Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) iBlot 2
Gel Compatibility Gel Bolt™ Bis-Tris Plus, gel E-PAGE™, gel medios Novex™, gel NuPAGE™, minigel Novex™
Compatibilidad de membranas Nitrocelulosa, PVDF, nailon
Modo de transferencia Seco
Línea de productos iBlot
Tipo Kit de repuesto de electrodos
Cantidad 1 Kit
Dimensión en ejecución Horizontal