Learn More
(±)-Ibipinabant, MedChemExpress
Beschreibung
(±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is the racemate of SLV319. (±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is a potent and selective cannabinoid-1 (CB-1) receptor antagonist with an IC50 of 22 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | (±)-Ibipinabant |
| CAS | 362519-49-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H20Cl2N4O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (±)-SLV319 (±)-BMS-646256 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (63.60 mM) |
| SMILES | C/N=C(N1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)C1)\NS(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 487.4 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?