Learn More
(±)-Ibipinabant, MedChemExpress
Código de producto. 16486168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486168 10 mg 10 miligramos
16468767 5 mg 5 miligramos
16462307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486168 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14791A
MedChemExpress (±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is the racemate of SLV319. (±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is a potent and selective cannabinoid-1 (CB-1) receptor antagonist with an IC50 of 22 nM.
(±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is the racemate of SLV319. (±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is a potent and selective cannabinoid-1 (CB-1) receptor antagonist with an IC50 of 22 nM.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (±)-Ibipinabant
CAS 362519-49-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20Cl2N4O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo (±)-SLV319 (±)-BMS-646256
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (63.60 mM)
SMILES C/N=C(N1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)C1)\NS(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 487.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.4
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.