Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio de iBind™ Western, detección por fluorescencia
Descripción
El dispositivo iBind Western es un pequeño dispositivo de sobremesa que automatiza el procesamiento de western blot (inmunodetección). Aplica presión mecánica a una tarjeta iBind para generar flujo lateral secuencial (SLF) de soluciones de inmunodetección para los pasos de bloqueo, de unión de anticuerpos y de lavado. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta iBind permite un flujo homogéneo y consistente de las soluciones sobre la membrana, aumentando la interacción antígeno y el anticuerpo.
El dispositivo iBind Western permite que todas las soluciones se preparen y se carguen en el dispositivo al inicio del procedimiento; todos los pasos siguientes se realizan automáticamente a través de la acción SLF, no requiere electricidad ni baterías. Los blots están listos para los pasos finales de detección en aproximadamente 2,5 horas.
El dispositivo iBind Western funciona exclusivamente con tarjetas iBind y el kit de solución iBind o el kit de solución de detección por fluorescencia (FD) iBind para procesar un miniblot.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Un dispositivo iBind Western, 10 tarjetas iBind (almacenar a temperatura ambiente), un kit de solución de detección por fluorescencia (FD) iBind (almacenar de 2 a 8 °C) |
| Capacidad | 1 minitransferencia |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | iBind |
| Running Time | ∼2,5 h |
| Capacidad de procesamiento | 1 minitransferencia |
| Tipo | Kit de inicio |
| Cantidad | 1 Kit |
| Mostrar más |