Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western Device
Código de producto. 15180839
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
4 dispositivos
Un dispositivo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15180839 4 dispositivos paquete de 4
15120839 Un dispositivo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15180839 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SLF10004PK
 Artículo restringido
En stock
Dispositivo automatizado para procesamiento de Western blots que realiza todos los pasos, desde el bloqueo hasta los lavados, además de las incubaciones con anticuerpo, mediante un flujo lateral secuencial
El flujo lateral secuencial (SLF) permite la liberación y flujo oportunos de soluciones y anticuerpos en la membrana sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el SLF, en el que las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo.
  • Solución sencilla y automatizada
  • No precisa fuente de alimentación externa
  • Reproducibilidad superior sobre los métodos manuales tradicionales
  • Mejor interacción antígeno-anticuerpo: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
  • Minimización del tiempo de manipulación
  • Altamente reproducible y compatible con todos los protocolos Western
  • Preparación rápida: listo para el paso de detección en 2,5 horas.
  • Lleve a cabo la detección inmediatamente o espere hasta el día siguiente sin afectar al rendimiento.
  • Funciona exclusivamente con tarjetas iBind y el kit de soluciones iBind (disponibles por separado) para procesar una minimembrana para inmunodetección.
  • Proporciona comodidad automatizada y una reproducibilidad superior a los métodos manuales tradicionales.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Capacidad 1 minitransferencia
Método de detección Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Compatibilidad de membranas Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos iBind
Running Time ∼2,5 h
Capacidad de procesamiento 1 minitransferencia
Tipo Dispositivo Western
Incluye 4 dispositivos
Cantidad 4 devices