Learn More
Invitrogen™ Kit de soluciones iBind™
Código de producto. 17118198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Suficiente para 10 reacciones de minimembrana
Tamaño de la unidad:
4 sets
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17118198 Suficiente para 10 reacciones de minimembrana 4 sets
15150839 1 Kit cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17118198 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SLF1020X4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
El kit contiene suficiente solución para 40 reacciones de minimembrana.
Requires
Dispositivo iBind Western
Para su uso con el dispositivo iBind Western
El dispositivo automatizado iBind Western realiza todos los pasos del flujo de trabajo de Western, desde el bloqueo y el lavado hasta la incubación de anticuerpos. Las soluciones iBind actúan como soluciones de bloqueo, lavado y dilución en el proceso de inmunodetección iBind y se han optimizado para tener una viscosidad ideal. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el flujo lateral secuencial (SLF); luego, las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción entre el antígeno y el anticuerpo.
  • Soluciones optimizadas con la viscosidad ideal para el bloqueo, lavado y dilución de anticuerpos.
  • Larga vida útil: permite almacenar el kit de soluciones iBind durante 12 meses a 4 °C.
  • Mejor interacción entre antígenos y anticuerpos: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
  • Aporta automatización y simplicidad al protocolo de Western.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón iBind 5x (240 ml)
• Aditivo iBind 100x (8 x 1,5 ml)
Almacenar a una temperatura entre 2 y 8 °C.
Método de detección Colorimétrico, cromogénico, quimioluminiscente
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) Dispositivo iBind Western
Compatibilidad de membranas Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos iBind
Capacidad de procesamiento Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini por tarjeta
Tipo Kit de soluciones
Incluye Tampón iBind 5X (240 ml); aditivo iBind 100X (8 x 1,5 ml)
N.º de reacciones 10 reacciones de minimembrana
Cantidad Suficiente para 10 reacciones de minimembrana
Condiciones de envío Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente