Learn More
Invitrogen™ Kit de soluciones iBind™
Descripción
Includes
El kit contiene suficiente solución para 10 reacciones de minimembrana.
Requires
Dispositivo iBind Western
El dispositivo automatizado iBind Western realiza cada paso del flujo de trabajo del procesamiento Western, desde el bloqueo y el lavado hasta las incubaciones de anticuerpos. Las soluciones iBind actúan como soluciones de bloqueo, lavado y dilución en el proceso de inmunodetección iBind y se han optimizado para tener una viscosidad ideal. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el flujo lateral secuencial (SLF); seguidamente, las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo.
- Soluciones optimizadas con la viscosidad ideal para el bloqueo, lavado y dilución de anticuerpos
- Larga vida útil: almacene el kit de soluciones iBind durante 12 meses a 4 °C
- Mejor interacción antígeno-anticuerpo: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
- Aporta automatización y simplicidad al protocolo de Western.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–4 °C. |
| Método de detección | Colorimétrico, cromogénico, quimioluminiscente |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo iBind Western |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | iBind |
| Tipo | Kit de soluciones |
| N.º de reacciones | 10 reacciones de minimembrana |
| Cantidad | 1 Kit |
| Tipo de muestra | proteína |