Learn More
Invitrogen™ Kit de solución iBind™ Flex
Código de producto. 15901907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Suficiente para 10 midiblots o 20 miniblots
Tipo de producto:
Kit de solución flexible
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
15901907 Suficiente para 10 midiblots o 20 miniblots Kit de solución flexible paquete de 4
15357248 1 kit Kit de solución flexible 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15901907 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SLF2020X4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Kit de detección para su uso con el sistema iBind™ Flex Western
• Soluciones optimizadas con la viscosidad ideal para el bloqueo, lavado y dilución de anticuerpos
• Larga vida útil: almacenar el kit de solución iBind Flex durante 12 meses a 4 °C
• Mejor interacción antígeno-anticuerpo: flujo de soluciones entre la tarjeta iBind Flex y la membrana para obtener la máxima interacción entre la proteína y el anticuerpo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de solución flexible
Contenido y almacenamiento Tampón iBind Flex 5X (400 ml)
Aditivo iBind Flex 100X (12 x 1,7 ml)
Almacenar a 2–8 °C.
Para utilizar con (equipo) Dispositivo iBind Flex Western
N.º de reacciones 10 midiblots o 20 miniblots
Condiciones de envío Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
Método de detección Colorimétrico, cromogénico, quimioluminiscente
Membrane Compatibility PVDF, nitrocelulosa
Línea de productos iBind
Cantidad Suficiente para 10 midiblots o 20 miniblots
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)