Learn More
Invitrogen™ Kit de solución iBind™ Flex
Código de producto. 15357248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Suficiente para 10 midiblots o 20 miniblots
Tipo de producto:
Kit de solución flexible
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
15357248 1 kit Kit de solución flexible 1 set
15901907 Suficiente para 10 midiblots o 20 miniblots Kit de solución flexible paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15357248 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SLF2020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Kit de detección para su uso con el sistema iBind™ Flex Western
La solución iBind™ Flex es una formulación exclusiva compatible con la detección de fluorescencia/quimioluminiscencia posterior. Sirve como solución combinada de bloqueo, lavado y diluyente de anticuerpos para procesar hasta un midiblot, dos miniblots o seis blots en tiras cortadas verticalmente cuando se utiliza con el dispositivo iBind™ Flex Western y tarjetas iBind™ Flex.
Cada kit contiene reactivos suficientes para 10 midiblots o 20 miniblots
Solución de detección fluorescente (FD) (contenido)
  • Tampón iBind Flex FD 5X
  • Aditivo 100X iBind Flex
  • iBind Flex FD SDS al 10 %
Solución quimioluminiscente (contenido)
  • Tampón 5X iBind Flex
  • Aditivo 100X iBind Flex
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de solución flexible
Contenido y almacenamiento • Tampón IBind Flex 5X
• Aditivo iBind Flex 100X
Almacénese a 2–8 °C.
Para utilizar con (equipo) Dispositivo iBind Flex Western
Contenido del kit Tampón 5X iBind™ Flex, Aditivo 100X iBind™ Flex
N.º de reacciones 10 midiblots o 20 miniblots
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Método de detección Colorimétrico, cromogénico, quimioluminiscente
Membrane Compatibility PVDF, nitrocelulosa
Línea de productos iBind
Cantidad 1 kit
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flex Solution Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone