Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Descripción
La solución iBind™ Flex es una formulación exclusiva compatible con la detección de fluorescencia/quimioluminiscencia posterior. Sirve como solución combinada de bloqueo, lavado y diluyente de anticuerpos para procesar hasta un midiblot, dos miniblots o seis transferencias en tiras cortadas verticalmente cuando se utiliza con el dispositivo iBind™ Flex Western y tarjetas iBind™ Flex.
Cada kit incluye reactivos suficientes para 10 midiblots o 20 miniblots
Solución de detección fluorescente (FD) (contenido)
- Tampón iBind Flex FD 5X
- Aditivo 100X iBind Flex
- iBind Flex FD SDS al 10 %
Solución quimioluminiscente (contenido)
- Tampón iBind Flex 5X
- Aditivo 100X iBind Flex
Almacenar entre 2° y 8 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de solución flexible |
| Contenido y almacenamiento | • Tampón 5X iBind Flex FD • Aditivo 100X iBind Flex • SDS 10 % iBind Flex FD Almacenar a 2–8 °C. |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo iBind Flex Western |
| Contenido del kit | Tampón iBind™ Flex FD 5X, Aditivo 100X iBind™ Flex, iBind™ Flex FD SDS al 10 % |
| N.º de reacciones | 10 midiblots o 20 miniblots |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Membrane Compatibility | PVDF, nitrocelulosa |
| Línea de productos | iBind |
| Cantidad | 1 kit |
Seguridad y manipulación
- iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: proclin 200, 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone