Learn More
Invitrogen™ Tarjetas iBind™
Descripción
Includes
Cada caja contiene 10 tarjetas
Requires
Dispositivo iBind Western
El dispositivo automatizado iBind Western realiza cada paso del flujo de trabajo del procesamiento Western, desde el bloqueo y el lavado hasta las incubaciones de anticuerpos. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el flujo lateral secuencial (SLF), en el que las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo.
- Exclusiva matriz de fibra de vidrio patentada que permite un flujo óptimo y homogéneo de las soluciones de inmunodetección.
- Larga vida útil: almacene las tarjetas iBind durante 12 meses a temperatura ambiente.
- Mejor interacción antígeno-anticuerpo: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
- Aporta automatización y simplicidad al protocolo de Western.
- Cada tarjeta iBind admite una minimembrana
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Capacidad | 1 minitransferencia por tarjeta |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo iBind Western |
| Compatibilidad de membranas | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | iBind |
| Capacidad de procesamiento | 1 minitransferencia por tarjeta |
| Tipo | Tarjeta |
| Cantidad | 10 tarjetas |