Learn More
Iberverina, TRC
Código de producto. 30398469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30398469 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30398469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI12490325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iberverin
CAS 505-79-3
Fórmula molecular C5 H9 N S2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 3-Methylthiopropyl isothiocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NS2/c1-8-4-2-3-6-5-7/h2-4H2,1H3
SMILES CSCCCN=C=S
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-metilsulfanil-propano
Peso molecular (g/mol) 147.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0176
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.