Learn More
Iberverina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iberverin |
| CAS | 505-79-3 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Methylthiopropyl isothiocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NS2/c1-8-4-2-3-6-5-7/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCN=C=S |
| Nombre IUPAC | 1-isotiocianato-3-metilsulfanil-propano |
| Peso molecular (g/mol) | 147.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0176 |