Learn More
Iberin, TRC
Código de producto. 17953615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953615 10 mg 10 miligramos
17954415 5 mg 5 miligramos
17922815 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI12490010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-44-2
Fórmula molecular C5 H9 N O S2
Peso molecular (g/mol) 163.26
Sinónimo 1-Isothiocyanato-3-(methylsulfinyl)-propane, 3-Methylsulfinylpropyl Isothiocyanate, NSC 321801;
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-metilsulfinilpropano
SMILES CS(=O)CCCN=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material Iberin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NOS2/c1-9(7)4-2-3-6-5-8/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0126