Learn More
Iberdomide, MedChemExpress
Código de producto. 16492716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492716 25 mg 25 miligramos
16476047 5 mg 5 miligramos
16453328 10 mg 10 miligramos
16424576 100 mg 100 miligramos
16410056 2 mg 2 miligramos
16419866 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16492716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101291
MedChemExpress Iberdomide (CC-220) is an orally active and potent cereblon (CRBN) E3 ligase modulator (CELMoD) with an IC50 of ∼150 nM for cereblon-binding affinity. Iberdomide, a derivative of Thalidomide (HY-14658), has antitumor and immunostimulatory activities.
Iberdomide (CC-220) is an orally active and potent cereblon (CRBN) E3 ligase modulator (CELMoD) with an IC50 of ∼150 nM for cereblon-binding affinity. Iberdomide, a derivative of Thalidomide (HY-14658), has antitumor and immunostimulatory activities.
Specifications
Nombre del producto químico o material Iberdomide
CAS 1323403-33-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N3O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo CC-220
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (278.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N(CC1=C2C=CC=C1OCC3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)C2=O)CC5)NC5=O
Peso molecular (g/mol) 449.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.5
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation