Learn More
Ácido ibrandrónico, TRC
Código de producto. 30132396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132396 50 mg 50 miligramos
30007952 10 mg 10 miligramos
30011053 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI12000050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114084-78-5
Fórmula molecular C9 H23 N O7 P2
Peso molecular (g/mol) 319.23
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis- (ACI), P,P'-[1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis[phosphonic acid] (ACI), Phosphonic acid, [1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis- (9CI), (1-Hydroxy-3-(methyl(pentyl)amino)propane-1,1-diyl)diphosphonicacid, [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]diphosphonic acid, [1-Hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]-1-phosphonopropyl]phosphonic acid, Bondenza, BPH 24, Destara, Iasibon, Ibandronate, Ibandronic acid
Nombre IUPAC [1-hidroxi-3-[metil(pentil)amino]-1-fosfonopropil]ácido fosfónico
SMILES CCCCCN(C)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibandronic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H23NO7P2/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.095