Learn More
Ácido ibandrónico-d3, TRC
Código de producto. 30399168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30399168 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1200032.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ibandronic Acid-d3
CAS 1130899-41-0
Fórmula molecular C9H20D3NO7P2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo P,P'-[1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]bisphosphonic Acid, [1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]bisphosphonic Acid, BPH 24-d3, Ibandronate-d3, [1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]diphosphonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H23NO7P2/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)/i2D3
SMILES O=P(O)(O)C(P(O)(O)=O)(O)CCN(C([2H])([2H])[2H])CCCCC
Peso molecular (g/mol) 322.25
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.