Learn More
Ácido Ibranrónico-Sal Sódica D3, TRC
Código de producto. 30405299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405299 2.5 mg
30390977 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1200022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329834-28-7
Fórmula molecular C9 D3 H19 N O7 P2 . Na
Peso molecular (g/mol) 344.23
Sinónimo [1-Hydroxy-3-(methyl-d3-pentylamino)propylidene]bisphosphnic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; hidroxi-[1-hidroxi-3-[pentilo(trideuteriometil)amino]-1-fosfonopropil]fosfinato
SMILES [Na+].[2H]C([2H])([2H])N(CCCCC)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibandronic Acid-d3 sodium salt
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/i2D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0958