Learn More
Sal sódica de ibandronato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibandronate Sodium Salt |
| CAS | 138844-81-2 |
| Fórmula molecular | C9 H22 N O7 P2 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1) (ACI), Phosphonic acid, [1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bis-, monosodium salt (9CI), BM 21.0955, BM 21.0955Na, Bondronat, Bondronate, Boniva, Bonviva, Ibandronate sodium, P,P'-[1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid monosodium salt, BM 21.0955, BM 21.0955Na, Bondronat, Bondronate, Boniva, Bonviva, Ibandronate Sodium, [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic Acid Sodium Salt; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; Hidroxi-[1-hidroxi-3-[metil(pentil)amino]-1-fosfonopropil]fosfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 341.211 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0769 |