Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ibandronato, sal sódica, monohidrato
Código de producto. 16378297 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16378297 5 g 5 g
16368297 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16378297
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463150050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138926-19-9 | C9H24NNaO8P2 | 359.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138926-19-9
Fórmula molecular C9H24NNaO8P2
Peso molecular (g/mol) 359.23
Clave InChI VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYNA-M
Nombre IUPAC hidrógeno de hidrato sódico {1-hidroxi-3-[metil(pentil)amino]-1-fosfonopropil}fosfonato
SMILES O.[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibandronate sodium salt monohydrate
Punto de fusión 175.0°C to 177.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.23