Learn More
Ibandronato sódico monohidrato, Mikromol™
Description
Ibandronato sódico monohidrato
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ibandronate Sodium Monohydrate |
| CAS | 138926-19-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Ibandronate Sodium Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H22 N O7 P2 . Na . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ibandronate Sodium Monohydrate, P,P'-[1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid sodium salt hydrate (1:1:1), [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid monosodium salt monohydrate, BM 21.0955Na.H2O, Ibandronate sodium monohydrate, Monosodium ibandronate monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;hidroxi-[1-hidroxi-3-[metil(pentil)amino]-1-fosfonopropil]fosfinato;hidrato |
| Show More |