Learn More
Ibandronate Sodium Monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16478346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478346 100 mg 100 miligramos
16422166 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0515
MedChemExpress Ibandronate Sodium Monohydrate is a highly potent nitrogen-containing bisphosphonate used for the treatment of osteoporosis.
Ibandronate Sodium Monohydrate is a highly potent nitrogen-containing bisphosphonate used for the treatment of osteoporosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibandronate Sodium Monohydrate
Forma física Powder
CAS 138926-19-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H24NNaO8P2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo BM-210955 RPR-102289A
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (69.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O[Na])=O)CCN(C)CCCCC.O
Peso molecular (g/mol) 359.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.23
Porcentaje de pureza 98.0%