Learn More
Ibandronato sódico monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30460627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460627 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460627 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1326.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibandronate Sodium Monohydrate
CAS 138926-19-9
Nombres de analitos o componentes Ibandronate Sodium Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H22 N O7 P2 . Na . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ibandronate Sodium Monohydrate, P,P'-[1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid sodium salt hydrate (1:1:1), [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]bisphosphonic acid monosodium salt monohydrate, BM 21.0955Na.H2O, Ibandronate sodium monohydrate, Monosodium ibandronate monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES O.[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;hidroxi-[1-hidroxi-3-[metil(pentil)amino]-1-fosfonopropil]fosfinato;hidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 359.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.0875 g/mol