Learn More
Tocris Bioscience™ IB-MECA
Código de producto. 30001189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001189 5 mg 5 miligramos
18015962 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001189 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1066/5
A3 selective agonist
Potent and selective A3 adenosine receptor agonist (Ki values are 1.1, 54 and 56 nM for A3, A1 and A2A receptors respectively). Cardioprotective, reduces infarct size upon reperfusion in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152918-18-8
Fórmula molecular C18H19IN6O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IB-MECA
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.29
Pureza >97%
Peso molecular 510.292