Learn More
Iadademstat dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481537 50 mg 50 miligramos
16465976 100 mg 100 miligramos
16445348 10 mg 10 miligramos
16418067 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12782T
MedChemExpress Iadademstat (ORY-1001) dihydrochloride is a selective irreversible lysine (K)-specific demethylase 1A (KDM1A/LSD1) inhibitor.
Iadademstat (ORY-1001) dihydrochloride is a selective irreversible lysine (K)-specific demethylase 1A (KDM1A/LSD1) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iadademstat dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 1431303-72-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24Cl2N2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ORY-1001 dihydrochlorideRG6016 dihydrochlorideRO 7051790 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 57.75 mg/mL (190.42 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 0.69 mg/mL (2.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N[C@@H]1CC[C@@H](N[C@H]2[C@H](C3=CC=CC=C3)C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 303.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.27
Porcentaje de pureza 98.3%