Learn More
IACS-8968 R-enantiomer, MedChemExpress
Descripción
IACS-8968 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of IACS-8968. IACS-8968 is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | IACS-8968 R-enantiomer |
| CAS | 2239305-67-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H18F3N5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | IDO/TDO Inhibitor (R-enantiomer) |
| SMILES | O=C(N1)N[C@]2(C(C)(C)CN(C3=CC(C(F)(F)F)=CC4=CN=CN34)CC2)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 381.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.35 |
| Mostrar más |