Learn More
IACS-8968, MedChemExpress
Código de producto. 16497297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497297 5 mg 5 miligramos
16444588 10 mg 10 miligramos
16431169 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112164
MedChemExpress IACS-8968 (IDO/TDO Inhibitor) is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.
IACS-8968 (IDO/TDO Inhibitor) is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IACS-8968
CAS 2144425-14-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18F3N5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo IDO/TDO Inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (131.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)NC2(C(C)(C)CN(C3=CC(C(F)(F)F)=CC4=CN=CN34)CC2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 381.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.35
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death