Learn More
IACS-010759, MedChemExpress
Código de producto. 16485396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16485396 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16485396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112037
MedChemExpress IACS-010759 is an orally active, potent mitochondrial complex I of oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor. IACS-010759 inhibits proliferation and induces apoptosis in models of brain cancer and acute myeloid leukemia (AML) reliant on OXPHOS. IACS-010759 has the potential for relapsed/refractory AML and solid tumors research.
IACS-010759 is an orally active, potent mitochondrial complex I of oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor. IACS-010759 inhibits proliferation and induces apoptosis in models of brain cancer and acute myeloid leukemia (AML) reliant on OXPHOS. IACS-010759 has the potential for relapsed/refractory AML and solid tumors research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IACS-010759
CAS 1570496-34-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25F3N6O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo IACS-10759
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (111.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C2=NOC(C3=NN(CC4=CC(N5CCC(S(=O)(C)=O)CC5)=CC=C4)C(C)=N3)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 562.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.56
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease