Learn More
IAANS (>80%), TRC
Código de producto. 30010147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010147 50 mg 50 miligramos
30003596 25 mg 25 miligramos
30007755 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI10000550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143756-46-1
Fórmula molecular C18 H14 I N2 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 504.27
Sinónimo IAANS (>80%), 6-[[4-[(iodoacetyl)amino]phenyl]amino]-2-naphthalenesulfonic Acid Monosodium Salt, I-ANS
Nombre IUPAC sodio; 6-[4-[(2-iodoacetil)amino]anilino]naftaleno-2-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(Nc3ccc(NC(=O)CI)cc3)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IAANS
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15IN2O4S.Na/c19-11-18(22)21-15-6-4-14(5-7-15)20-16-3-1-13-10-17(26(23,24)25)8-2-12(13)9-16;/h1-10,20H,11H2,(H,21,22)(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.9617