Learn More
Cole-Parmer™ Aparato de punto de fusión digital serie MP-250
Código de producto. 11708352
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Estándar MP-250
Modelo de grabación de inicio y fin
Modelo de tasa de rampa fija
Modelo de tasa de rampa programable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
11708352 Modelo de tasa de rampa programable cada uno
13427669 Estándar MP-250 cada uno
11798342 Modelo de tasa de rampa fija 1 PCS
10196593 Modelo de grabación de inicio y fin cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11708352 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0301041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00€
    1749.09€ / paquete de 1
    Ahorro 490.91€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Este aparato de punto de fusión digital serie MP-250 con cabezal de visualización giratorio garantiza que cada usuario pueda analizar las muestras con claridad.
Ofrece una manera fácil de medir los puntos de fusión de las muestras sin sacrificar la precisión; la resolución de temperatura es de 0,1 °C. Ideal para múltiples usuarios, ya que está diseñado ergonómicamente para garantizar una visualización cómoda para todos, con un brazo de extensión ajustable en altura y un cabezal de visualización que se puede girar para adaptarse a cada usuario. El cabezal de visualización contiene una lupa que ofrece 8 aumentos.
  • Vea hasta tres muestras simultáneamente para una mayor eficiencia.
  • Brazo ajustable en altura con lupa de visualización que se pliega para un fácil almacenamiento.
  • La luz integral y la lente de aumento de 8x mejoran la observación de la muestra.
  • Tres pitidos audibles indican cuando la temperatura es estable y está lista para la muestra.
  • Capacidad de memoria de fusión 4 x 1.
  • Lente de objeto ajustable para un enfoque nítido.
  • El aparato de punto de fusión digital de la serie MP-250D le permite ver fácilmente tres muestras de tubos capilares simultáneamente a través de la lente de aumento de 8x.
  • El brazo de extensión ajustable se puede configurar para diferentes alturas de visualización, lo que lo hace ideal para múltiples usuarios.
  • Un cabezal de visualización giratorio y un ocular de seguridad eliminan el resplandor en la lente y lo protegen contra las zonas calientes.
  • Un teclado de membrana de 13 teclas ofrece menús fáciles de usar.
  • Los controles de botón convenientemente ubicados permiten registrar la temperatura sin apartar la mirada de la muestra.
  • Un microprocesador digital con ± La resolución °de 0,1 C proporciona un calentamiento rápido y un control de temperatura preciso.
  • Las unidades pueden calibrarse en el sitio o por el fabricante/organización de servicio.
  • Se requiere un kit de calibración si decide calibrar en el sitio.
Compliance
EC
Especificaciones
Tipo de producto Medidor digital de punto de fusión
Tensión 100/240 V
Vataje 45 W
Exactitud ±1 °C
Certificaciones/conformidad EC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 355 x 200 x 80 mm
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Requisitos eléctricos 100-240 V, 50-60 Hz, 15 CC, 45 W
Para utilizar con (equipo) Hasta tres muestras de tubos capilares de 2,0 mm de diámetro
Altura (imperial) 17,75 in
Altura (métrico) 80 mm
Incluye Se suministra con un paquete de 100 tubos capilares, fuente de alimentación y cable de alimentación.
Modelo Modelo de tasa de rampa programable
Resolución ±0,1 °C
Sensores 100Ω Pt RTD
Intervalo de temperatura (imperial) Ambiente a 752 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 400 °C
Peso (métrico) 2,5 kg
Frecuencia 50/60 Hz