Learn More
R&D Systems™ IA
Descripción
IA is a SHAPE-JuMP monoadduct control for TBIA (Cat. No. 7788).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dihydro-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| CAS | 118-48-9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds |
| Fórmula molecular | C8H5NO3 |
| Pureza | 95% |