Learn More
Brady™ Aplicador de etiquetas de viales i7100
Código de producto. 17110471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
17110471 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17110471 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 151156
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Automatice la identificación de tubos de viales gracias al aplicador de etiquetas de viales que imprime y pega las etiquetas en los viales en pocos segundos.
  • Este accesorio le permite mantener datos de alta calidad durante sus proyectos de identificación de viales de gran volumen
  • Trabaje con los modelos Peel de la impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i7100 aplicando las etiquetas en el vial mientras se imprimen
  • Se amortiza tras 100 horas de uso, este accesorio le ahorrará más tiempo y dinero que escribiendo y aplicando las etiquetas a mano
  • Ahorra tiempo y dinero a sus técnicos de laboratorio al reducir el tiempo de etiquetado
  • Solo funciona con los modelos Peel de 300 y 600 ppp de las impresoras de etiquetas industriales BradyPrinter i7100
Especificaciones
Tipo de producto Aplicador de etiquetas
Para utilizar con (equipo) Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100
Print Technology Inyección de tinta
Longitud (imperial) 4,75 in.
Anchura (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 220,98 mm
Anchura (métrico) 76,2 mm
Altura (métrico) 120,65 mm
Fondo (métrico) 76,2 mm
Diámetro (métrico) 76,2 mm
Dimensiones (L x An) 220,98 x 76,2 mm
Tipo de adhesivo No adhesivo
Esterilidad No estéril
Formato Rollo
Caras imprimibles Área delantera
Peso (métrico) 3000 g
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number i7100-VLA