Description
- Imprime sobre una amplia variedad de materiales para cubrir las necesidades de todo, desde etiquetado de rendimiento moderado hasta alto.
- Velocidades de impresión más rápidas, de 254 mm/s, permiten imprimir hasta 4000 etiquetas al día.
- Construido para entornos industriales con un robusto armazón de aluminio.
- Cambiar fácilmente la configuración de impresión con la pantalla LCD y el teclado.
- Se entrega con Brady elementos esenciales para diseño de estaciones de trabajo e impresión.
- Esta impresora i6100 viene en una caja de cartón e incluye diseño básico e impresión de Brady Workstation, una guía de inicio rápido y un cable de alimentación de la UE.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Impresora |
| Color | Azul, gris |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD a color |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Plástico |
| Print Technology | Transferencia térmica directa |
| Longitud (imperial) | 490 mm |
| Anchura (imperial) | 10,591 in |
| Anchura (métrico) | 269 mm |
| Altura (imperial) | 12,76 in |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?