Descripción
- Imprime sobre una amplia variedad de materiales para cubrir las necesidades de todo, desde etiquetado de rendimiento moderado hasta alto.
- Velocidades de impresión más rápidas, de 254 mm/s, permiten imprimir hasta 4000 etiquetas al día.
- Construido para entornos industriales con un robusto armazón de aluminio.
- Cambiar fácilmente la configuración de impresión con la pantalla LCD y el teclado.
- Se incluye con Brady Workstation Design e Print Pro.
- Esta impresora i6100 viene en una caja de cartón e incluye un diseño profesional de impresión de Brady Workstation, una guía de inicio rápido y un cable de alimentación para la Unidad Reino (Reino Unido).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Impresora |
| Color | Azul, gris |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD a color |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Plástico |
| Print Technology | Transferencia térmica directa |
| Longitud (imperial) | 490 mm |
| Anchura (imperial) | 10,591 in |
| Anchura (métrico) | 269 mm |
| Altura (imperial) | 12,76 in |
| Mostrar más |