Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas i6100, 300 DPI, BWS, EU
Código de producto. 31751191 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
12,76 in
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Altura (imperial) Tamaño de la unidad
31751191 12,76 in 1 set
1 options
Código de producto. 31751191 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 324881
En stock
Impresora de etiquetas fiable y de alta resistencia para trabajos de etiquetado de volumen medio a alto y para impresión de rendimiento moderado a alto.
  • Imprime sobre una amplia variedad de materiales para cubrir las necesidades de todo, desde etiquetado de rendimiento moderado hasta alto.
  • Velocidades de impresión más rápidas, de 254 mm/s, permiten imprimir hasta 4000 etiquetas al día.
  • Construido para entornos industriales con un robusto armazón de aluminio.
  • Cambiar fácilmente la configuración de impresión con la pantalla LCD y el teclado.
  • Se incluye con Brady Workstation Design e Print Pro.
  • Esta impresora i6100 viene en una caja de cartón e incluye un diseño profesional de impresión de Brady Workstation, una guía de inicio rápido y un cable de alimentación de la UE.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica directa
Longitud (imperial) 490 mm
Anchura (imperial) 10,591 in
Anchura (métrico) 269 mm
Altura (imperial) 12,76 in
Altura (métrico) 324.00 mm
Fondo (imperial) 19,291 in
Fondo (métrico) 490 mm
Dimensiones (L x An) 490 x 269 mm
Capacidad de color monocromo/a
Tamaño de la pantalla 88.90 mm
Idiomas Español, Francés, Alemán, Español
Memoria 512 MB de SDRAM, 512 MB de memoria Flash
Velocidad de impresión 254 mm/seg.
Tipo de software Brady Estación de trabajo, controlador de Windows para uso de software informático
Tipos de conector Ethernet, RS232, USB 2.0, Host USB
Peso (imperial) 30.82 lb.
Peso (métrico) 13.98 kg
Certificaciones/conformidad CE, UL, FCC
Para utilizar con (aplicación) Etiqueta de códigos de barras, Etiqueta de componentes y equipos, Etiqueta de datos y comunicaciones, Etiqueta de electricidad, Identificación general, Etiqueta de inventario e inspección, Etiqueta de cables, Etiqueta de laboratorios
Garantía 2 años
Tensión 100/240 V
Alternate Part Number i6100-300-EU-BWS
Tipo de tapón AC adaptador