Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas industrial i3300 de la UE con paquete Workstation PWID
Código de producto. 16366925
Change view
Click to view available options
:
Kit industrial i3300 EU con PWID; capacidad de color: Monocromo; velocidad de impresión: 101,6 mm/s; tecnología de impresión: Transferencia térmica; resolución: 300 dpi; altura (sistema métrico): 5,2 kg
Código de producto.
16366925 Kit industrial i3300 EU con PWID; capacidad de color: Monocromo; velocidad de impresión: 101,6 mm/s; tecnología de impresión: Transferencia térmica; resolución: 300 dpi; altura (sistema métrico): 5,2 kg
1 options
Código de producto. 16366925 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 241124
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300 puede imprimir una amplia gama de señales y etiquetas en monocolor, incluidas etiquetas para identificar cables, muestras de laboratorio e instalaciones sin problemas.
Esta impresora de etiquetas industrial i3300 de volumen medio es ideal para su identificación en todas sus instalaciones, incluyendo todo, desde cables y paneles hasta etiquetas de seguridad e instalaciones.
  • La tecnología de impresión inteligente permite imprimir en la primera etiqueta, incluso fundas y etiquetas pequeñas
  • Los rollos de etiquetas y las cintas a prueba de fallos encajan en su lugar en 20 segundos
  • Imprime en más de 825 piezas y 70 opciones de material para la identificación en toda la planta
  • Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico Brady™ para concertar una cita telefónica gratuita
  • Incluye el cable de alimentación de la UE y vBrady™ Workstation Product & Wire Identification
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 229 mm
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 241 mm
Fondo (imperial) 12 in
Fondo (métrico) 305 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Impresora i3300, cable de alimentación de la UE, paquete Brady™ Workstation PWID, cable USB, CD del producto, kit de limpieza, guía de inicio rápido impresa
Idiomas Búlgaro, Chino (Tradicional), Chino (simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italian, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Spanish, Sueco, Turco
Memoria 195 MB
Modelo i3300
Velocidad de impresión 101,6 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Ethernet, USB, USB 2.0
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, servidores Windows™ 2012, 2012 R2 y 2016
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Peso (imperial) 11,5 lb
Peso (métrico) 5,2 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras e inventario, identificación de peligros, etiquetado de laboratorio
Garantía 1 año
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number i3300-C-EU-PWID