Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas industrial i3300 de la UE con WiFi y paquete Workstation SFID
Descripción
Esta impresora de etiquetas industrial i3300 de volumen medio es ideal para su identificación en todas sus instalaciones, incluyendo todo, desde cables y paneles hasta etiquetas de seguridad e instalaciones.
- La conectividad WiFi le permite obtener datos más fácilmente de una gran variedad de fuentes
- La tecnología de impresión inteligente permite imprimir en la primera etiqueta, incluso fundas y etiquetas pequeñas
- Los rollos de etiquetas y las cintas a prueba de fallos encajan en su lugar en 20 segundos
- Imprime en más de 825 piezas y 70 opciones de material para la identificación en toda la planta
- Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico Brady™ para concertar una cita telefónica gratuita
- Incluye el cable de alimentación de la UE y paquete Brady™ Workstation Safety & Facility Identification
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD a color |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 229 mm |
| Altura (imperial) | 9,5 in |
| Altura (métrico) | 241 mm |
| Fondo (imperial) | 12 in |
| Fondo (métrico) | 305 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Mostrar más |