Learn More
Beschreibung
- Impresora de etiquetas industriales de volumen medio ideal para su identificación en todas sus instalaciones, incluyendo todo, desde cables y paneles hasta etiquetas de seguridad e instalaciones
- La tecnología de impresión inteligente permite que la impresora imprima en la primera etiqueta, incluso en fundas y etiquetas pequeñas.
- Cambios en un instante: Los rollos de etiquetas y cintas son infalibles y se colocan en su lugar en 20 segundos.
- Hable sobre las opciones, esta impresora imprime en más de 825 piezas y 70 opciones de material para la identificación en toda la planta
- Buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
- La configuración no genera estrés: Contacte con nuestro Brady Equipo de soporte técnico y programaremos una cita gratuita de configuración telefónica.
- Opcional Wi-Fi Conectividad para obtener más datos de más fuentes
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Kit de impresora |
| Color | Azul, gris |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD a color |
| Material | Plástico |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 304.80 mm |
| Anchura (métrico) | 228.60 mm |
| Altura (imperial) | 9,5 in |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?