Learn More
I2906, MedChemExpress
Código de producto. 16467946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467946 100 mg 100 miligramos
16421956 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16467946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76293
MedChemExpress I2906 showed antimycobacterial and cytotoxic activity against mycobacterium tuberculosis.
I2906 showed antimycobacterial and cytotoxic activity against mycobacterium tuberculosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material I2906
Forma física Solid
CAS 331963-29-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H37N3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (56.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C(C(NNC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O)=C(O)C2=CC=CC=C2N1CC
Peso molecular (g/mol) 443.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.58
Porcentaje de pureza 99.74%