Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Metominostrobin |
| CAS | 133408-51-2 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 93°C to 95°C |
| Sinónimo | (Z)-a-Methoxyimino-N-methyl-2-phenoxyphenylacetamide |
| Peso molecular (g/mol) | 284.31 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Fungicidas y bactericidas |