Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Código de producto. 11899612 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X con KCl
Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X sin detergente
Packungsgröße:
4 PCS
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nombre del producto químico o material Packungsgröße
11899612 Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 paquete de 4
11859622 Tampón Taq 10X sin detergente paquete de 4
11819622 Tampón Taq 10X con KCl paquete de 4
11879602 Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2 4 PCS
11809622 Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11899612 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B33
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Control de calidad
  • Se analizó la ausencia de endo y exodeoxyribonucleasas, ribonucleasas y también funcionalmente en la amplificación de un fragmento de ADN de 956 bp de un gen monocopia de ADN genómico humano
Composición
  • 100 mM de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C)
  • 500 mM de KCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Forma física Líquido
Cantidad 4 x 1.25 mL
Incluye Contiene:
• 4 x 1,25 ml de tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 Almacenar a - 20 °C.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.