Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Código de producto. 11879602 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X con KCl
Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X sin detergente
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nombre del producto químico o material Tamaño de la unidad
11879602 Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2 4 PCS
11859622 Tampón Taq 10X sin detergente paquete de 4
11819622 Tampón Taq 10X con KCl paquete de 4
11899612 Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 paquete de 4
11809622 Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11879602 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B16
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Los tampones Taq 10X Thermo Scientific son tampones listos para usar para PCR con ADN polimerasa Taq (tanto recombinantes como nativos). Disponible en diferentes composiciones y también sin detergentes.
El tampón Taq 10X con KCl y 15 mM de MgCl2 (B16) incluye:
• 100 mm de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C)
• 500 mm de KCl
• 15 mm de MgCl2
• Detergente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2
Concentración 10X
Forma física Líquido
Cantidad 4 x 1.25 mL
Incluye Contiene:
• 4 x 1,25 ml de tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2
Almacenar a - 20 °C.