Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Labeling Kit with FAM dye
Descripción
Para el etiquetado de ARNip con FAM™. Incluye suficientes reactivos para marcar 65 μg de ARNip. El ARNip etiquetado con Invitrogen™ se puede utilizar para analizar la localización subcelular del ANRip, la estabilidad y la eficacia de la transfección. Además, el ARNip etiquetado con fluorescencia es especialmente adecuado para su uso en experimentos de doble etiqueta (con un anticuerpo etiquetado) para rastrear las células que reciben ARNip durante la transfección y para correlacionar la transfección con la regulación descendente de la proteína diana. Las investigaciones demuestran que el etiquetado de los ARNip no afecta a su función biológica.
Productos accesorios:
También está disponible el kit de ARNip Silencer™ etiquetado con Cy™3 (SKU n.º AM1632).
Productos accesorios:
También está disponible el kit de ARNip Silencer™ etiquetado con Cy™3 (SKU n.º AM1632).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El tampón de etiquetado 10X, la solución de reconstitución NaCl 5M, el tampón de recocido de ARNip 5X, el ARNip GAPDH y el reactivo de etiquetado FAM™ deben almacenarse a – 20 °C. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Formato | Kit |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Tipo de producto final | ARNip (etiquetado) |
| Labeling Target | ARNip |
| Incluye etiqueta o tinte | Sí |
| Método de etiquetado | Etiquetado directo |
| Línea de productos | Silencer, Ambion |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de siARN |
| Mostrar más |