Learn More
Invitrogen™ ARNip de control negativo n.° 1 Silencer™ Select
Description
Silencer Select Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
- Un ARN de interferencia pequeño (ARNip) de control negativo no específico con las mismas modificaciones químicas para lograr una mayor eficacia como en otros ARNip Silencer™ Select.
- Controles de ARNip validados para optimizar los experimentos de ARNip
- Funcionalidad de control positivo de gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) probada en varias líneas de células comunes.
- Demostración funcional de que los controles negativos tienen efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
- Inclusión de modificaciones de Silencer™ Select para mejorar la especificidad
- Para su uso en células humanas, de ratón y de rata
- Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a -20 °C como máximo.
¿Qué son los ARNip Silencer™ Select?
- Los ARNip Silencer™Select son nuestros ARNip de próxima generación.
- Estos ARNip incluyen las mejoras más recientes en diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para otorgar a los ARNip una eficacia, una potencia y una especificidad máximas.
- El resultado es una reducción de los experimentos fallidos debido a un escaso silenciamiento, así como un aumento de la uniformidad de los datos fenotípicos.
ARNip de control negativo Silencer™ Select
- Los ARNip de control negativo son ARNip con secuencias que no son específicos para ningún producto génico.
- Son esenciales para la determinación de los efectos del suministro de ARNip y para la creación de una línea base de comparación de muestras tratadas con ARNip.
- Estos ARNip de control negativo se han probado mediante análisis de micromatrices y han demostrado tener efectos mínimos sobre la expresión génica.
- Además, ambos controles se han probado en ensayos multiparamétricos basados en células y se ha demostrado que no tienen ningún efecto significativo en la proliferación celular, la viabilidad o la morfología de las líneas celulares estudiadas.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua libre de nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a -20°C. |
| Tipo de control | Control negativo |
| RNAi Type | ARNip |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección, ARNi |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Línea de productos | Silencer, Silencer Select, Ambion |
| Tipo de producto | ARNip |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 40 nmol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |