Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Ubiquitin siRNA Library
Código de producto. 15621872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15621872 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 15621872 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30140
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes.
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes. These include immunological functions, apoptosis, biogenesis, DNA transcription and repair, cell cycle and division, cellular stress response, modulation of cell receptors and neural or muscular degeneration as well as disease and diagnostic-related processes. The Silencer™ Select Human Ubiquitin siRNA Library contains 2,943 Ambion™ Silencer Select siRNA s targeting 981 genes, including ubiquitin-activating enzymes, ubiquitin-conjugating enzymes, and ubiquitin ligases. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps ensure the efficacy, specificity and potency required for RNAi screening against ubiquitin signaling.
La ubiquitinación es una modificación enzimática postraslacional que es esencial para una amplia gama de procesos celulares. Estas incluyen funciones inmunológicas, apoptosis, biogénesis, transcripción y reparación del ADN, ciclo y división celular, respuesta al estrés celular, modulación de receptores celulares y degeneración neural o muscular, así como enfermedades y procesos relacionados con el diagnóstico. La biblioteca de ARNip de ubiquitina humana Silencer™ Select contiene 2943 ARNip de Ambion™ Silencer Select dirigidos a 981 genes, incluyendo enzimas activadoras de ubiquitina, enzimas conjugadoras de ubiquitina y ligasas de ubiquitina. Esta biblioteca de ARNip potente y modificado químicamente se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Los ARNip Silencer Select están diseñados utilizando los algoritmos de Thermo Fisher Scientific junto con nuestras novedosas modificaciones químicas de ácido nucleico (LNA), lo que ayuda a garantizar la eficacia, especificidad y potencia necesarias para la detección de ARNi contra la señalización de ubiquitina.
• Eficacia superior: reduce los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 % gracias a los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
• La mayor eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
• Fiable: logre descubrimientos más rápidos a través de la consistencia de reducción de genes y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de ubiquitina humana Silencer Select?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNi Silencer Select están optimizados con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas patentadas y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi (más información). La biblioteca de ARNip y ubiquitina humana Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados generados con la mayor potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la mayor calidad de los datos respaldada por la mejor garantía de la industria (más información sobre la garantía).
Las bibliotecas de ARNip Silencer Select le ofrecen ARNip altamente potenciado para mejorar las opciones de descubrimiento con aún menos recursos
Los ARNip Ambion Silencer Select están diseñados con la potencia más alta de los ARNip disponibles, lo que resulta en ARNip 100 veces más potentes y permite reducciones genéticas en las concentraciones más bajas (véase la figura más abajo). Los ARNip de alta potencia Silencer Select permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos negativos falsos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para cribados adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de ubiquitina humana Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas contra genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 2943 ARNip totales dirigidos a 981 genes chapados en placas de 96 pocillos (36 placas)
Contenido y almacenamiento 2943 ARNip totales enfocados a 981 genes en placas de 96 pocillos (36 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ADN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer™Select
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo