Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Tumor Suppressor siRNA Library
Código de producto. 15681872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15681872 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 15681872 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30146
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mutations that cause a loss or reduction in gene function can result in the progression to cancer, usually in combination with other genetic changes. Tumor suppressor genes, or anti-oncogenes, can protect cells on the path to becoming cancerous.
Mutations that cause a loss or reduction in gene function can result in the progression to cancer, usually in combination with other genetic changes. Tumor suppressor genes, or anti-oncogenes, can protect cells on the path to becoming cancerous. The Silencer™ Select Human Tumor Suppressor siRNA Library contains 2,235 Ambion™ Silencer Select siRNAs targeting 745 tumor suppressor genes. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) as well as the Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Silencer Select siRNAs are designed with Thermo Fisher Scientific's leading design algorithms and locked nucleic acid (LNA) modifications to help ensure efficacy, specificity and potency and provide accurate and consistent phenotype data for RNAi screening against tumor suppressor genes.
Las mutaciones que causan una pérdida o reducción de la función génica pueden dar lugar a la progresión del cáncer, generalmente en combinación con otros cambios genéticos. Los genes supresores de tumores, o antioncogenes, pueden proteger las células en el camino a convertirse en cancerosas. La biblioteca de ARNip de supresores tumorales humanos Silencer™ Select contiene 2235 ARNip de Ambion™ Silencer Select dirigidos a 745 genes supresores tumorales. Esta biblioteca de ARNip potente y modificado químicamente se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC), además de Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Los ARNip Silencer Select están diseñados con los algoritmos de diseño líderes de Thermo Fisher Scientific y las modificaciones de ácido nucleico bloqueado (LNA) para ayudar a garantizar la eficacia, especificidad y potencia y proporcionar datos fenotipo precisos y coherentes para la detección de ARNi contra los genes supresores tumorales.
• Eficacia superior: reduce los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 % gracias a los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
• La mayor eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
• Fiable: logre descubrimientos más rápidos a través de la consistencia de reducción de genes y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de supresores tumorales humanos Silencer Select?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNi Silencer Select están optimizados con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas patentadas y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi (más información). La biblioteca de ARNip de supresores tumorales humanos Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados generados con la mayor potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la mayor calidad de los datos respaldada por la mejor garantía de la industria (más información sobre la garantía).
Las bibliotecas de ARNip Silencer Select le ofrecen ARNip altamente potenciado para mejorar las opciones de descubrimiento con aún menos recursos
Los ARNip Ambion Silencer Select están diseñados con la potencia más alta de los ARNip disponibles, lo que resulta en ARNip 100 veces más potentes y permite reducciones genéticas en las concentraciones más bajas (véase la figura más abajo). Los ARNip de alta potencia Silencer Select permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos negativos falsos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para cribados adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de supresores tumorales humanos Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas contra genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 2235 ARNip totales dirigidos a 794 genes chapados en placas de 96 pocillos (27 placas)
Contenido y almacenamiento 2235 ARNip totales enfocados a 745 genes en placas de 96 pocillos (27 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ARN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer™Select
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo