Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Kinase siRNA Library V4
Código de producto. 10340495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10340495 1 juego cada uno
1 options
Código de producto. 10340495 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4397918
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Biblioteca de ARNip de quinasas humanas de Silencer™ Select V4
Por primera vez, puede obtener las ventajas de los ARNip Silencer™ Select de Invitrogen™ en un práctico formato de biblioteca de placas. Estas muestras de ARNip permiten el análisis de producción media y alta de fenotipos resultantes de la inhibición de grandes grupos de objetivos de clases funcionales específicas.
  • muestras listas para enviar de ARNip de Invitrogen™ Silencer™ Select para completar clases de genes humanos
  • Tres ARNip individuales por objetivo proporcionados en un práctico formato de 96 pocillos
  • Diseñado con un algoritmo completamente nuevo que produce una reducción mejor y más constante
  • Las modificaciones químicas recientes reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
  • Hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente
  • Mejoras demostradas en la coherencia y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
    ¿Qué son los ARNip de Silencer™ Select?
    Los ARNip de Silencer™ Select son los ARNip de Invitrogen™ de última generación. Estos ARNip incluyen las mejoras más recientes en diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para otorgar a los ARNip una eficacia, una potencia y una especificidad máximas. En las aplicaciones de detección de ARNip, el resultado muestra menos falsos negativos causados por un silenciamiento deficiente y menos falsos positivos debido a efectos inespecíficos. En otras palabras, con los ARNip Silencer™ Select obtendrá datos más limpios y coherentes, con menos tiempo y recursos para encontrar objetivos verdaderos. El resultado muestra menos experimentos fallidos debido a un silenciamiento deficiente y datos fenotípicos más limpios y coherentes.
    Biblioteca de ARNip del genoma humano
    (compuesta por números de referencia: 4397922 + 4397924 + 4397924)
    Los investigadores están realizando encuestas a escala genómica sobre la función génica. La Biblioteca de ARNip del genoma humano de Silencer™ Select V4 es ideal para este propósito. Se proporcionan tres ARNip únicos y no superpuestos para cada uno de los 21 584 objetivos humanos. Los ARNip que se dirigen a la porción “qumiomodulable” de esta biblioteca están organizados por clase funcional de genes para permitir la detección fácil de importantes subgrupos de genes como quinasa, fosfatasa, GPCR, etc. Esta biblioteca de ARNip se suministra en 384 placas de pocillos.
    Bibliotecas de ARNip de genoma humano quimiomodulable y genoma humano quimiomodulable extendido
    Mediante los ARNip dirigidos a los genes humanos más relevantes desde el punto de vista terapéutico y convenientemente agrupados por clase de gen objetivo, la Biblioteca de ARNip de genoma humano quimiomodulable de Silencer™ Select V4 y Biblioteca de ARNip de genoma humano quimiomodulable extendido de Silencer™ Select V4 son opciones populares para muchos investigadores. El conjunto de genoma quimiomodulables se dirige a los genes 9031, mientras que la recogida de muestras extendida de genomas quimiomodulables se dirige a esos genes y sus extensiones para un total de 10414 genes, incluidos los factores de transcripción. Póngase en contacto con nosotros para obtener la lista completa de objetivos. Estas bibliotecas están disponibles en los formatos de placas de pocillos 96 y 384.
    Biblioteca de ARNip de la quinasa humana
    Debido a su importancia en la señalización celular y muchas vías biológicas, las quinasas son objetivos clave de los fármacos y son sujeto de un escrutinio intenso. La biblioteca de ARNip de quinasa humana de Silencer™ Select V4 se dirige a las quinasas humanas 710 con tres ARNip de Silencer™ Select por gen. Esta biblioteca de ARNip permite estudios de ARNi sistemáticos, pero rentables, de estos reguladores celulares clave. Los ARNip validados se incluyen cuando están disponibles. La Biblioteca de ARNip de quinasa humana de Silencer™ Select V4 se suministra en placas de pocillos 96.
    Biblioteca de ARNsi de fosfatasa humana
    Junto con las quinasas, las fosfatasas son importantes reguladores de las vías biológicas y las cascadas de señalización celular. La biblioteca de ARNip de fosfatasa humana de Silencer™ Select V4 se dirige a 298 fosfatasas humanas con tres ARNip individuales por gen suministrados en placas de pocillos 96. Esta biblioteca es el compañero ideal de la biblioteca de ARNip de quinasa de Silencer™ Select V4, lo que permite estudios más detallados de las vías biológicas.
    Biblioteca de ARNip de GPCR humano
    Los receptores acoplados a proteínas G, GPCR, son componentes clave de muchas vías de transducción de señales y también representan una clase importante de genes quimiomodulables. La biblioteca de ARNip de GPCR humano de Silencer™ Select V4 se dirige a 379 los GPCR humanos no olfativos con tres ARNip de Silencer™ Select por objetivo suministrados en placas de pocillos 96.
    Proteasa humana, receptores de hormonas nucleares y bibliotecas de ARNip del canal de iones
    Los ARNip centrados enfocados en proteasas humanas, canales de iones y receptores de hormonas nucleares proporcionan un medio rentable de estudiar estos importantes reguladores de la función celular. Estas bibliotecas de ARNip se suministran en placas de pocillos 96. La biblioteca de ARNip de proteasa humana de Silencer™ Select V4 presenta 3 ARNip por objetivo para 494 proteasas humanas. La biblioteca de ARNip de receptores de hormonas nucleares humanas de Silencer™ Select V4 incluye 3 ARNip por objetivo para 47 receptores de hormonas nucleares. La biblioteca de ARNip del canal de iones en humanos de Silencer™ Select V4 presenta 3 ARNip por objetivo para 338 canales de iones en humanos.
    ARNip individuales para una mayor fiabilidad de los datos
    Las bibliotecas de ARNip de Silencer™ Select incluyen tres ARNip individuales para cada objetivo. La detección con tres ARNip por gen disminuye significativamente las tasas de falsos positivos y de falsos negativos, lo que genera una mayor confianza en los datos de detección de ARNi, una menor probabilidad de perder genes importantes y menos tiempo empleado en el seguimiento de falsos positivos desde el filtro.
    Estas bibliotecas contienen 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 500 transfecciones (a un volumen de transfección de 5 Nm de ARNip, 100 μl). Los ARNip se suministran desecados en los pocillos de las placas de pocillos 96. Una columna de cada placa de pocillos 96 se deja vacía para permitir la adición de controles. Las bibliotecas se entregan con información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo y el símbolo de cada gen objetivo, nombre completo, alias, número RefSeq e ID de gen Entrez, además de los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos.
    También pueden proporcionarse las bibliotecas de ARNip de Silencer™ Select a estas o cualquier otra lista de genes humanos con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip. Formato personalizado disponible con tamaños más grandes. Para más información contacte con su representante local o envíe un correo electrónico a libraries@Invitrogen.com.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene 2127 ARNip únicos (0,25 nmol) dirigidos a cada uno de los 709 genes de la quinasa humana. Total de (27) de placas de pocillos 96: (24) placas con 88 ARNip cada una. (3) placas con 6 ARNip cada una. Consulte el CD adjunto para obtener información sobre anotaciones y detalles sobre el ARNip. Almacene a -–20 °C o menos en un congelador que no forme escarcha
    Formato Placa de 96 pocillos
    RNAi Type ARNip
    Especie Humano
    Línea de productos Silencer, Silencer Select, Ambion
    Tipo de producto Biblioteca de ARNip
    Cantidad 1 juego
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Target Quinasas