Learn More
Invitrogen™ Biblioteca genómica humana de ARNip farmacoconvertible ampliada V4 Silencer™ Select
Código de producto. 10470535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 conjuntos
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10470535 1 conjuntos paquete de 96
1 options
Código de producto. 10470535 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4397927
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format.
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format. These siRNA collections enable medium and high throughput analysis of phenotypes resulting from inhibition of large sets of targets from specific functional classes.
  • Ready-to-ship collections of Ambion™ Silencer™ Select siRNAs to popular human gene classes
  • Three individual siRNAs per target provided in a convenient 96-well format
  • Designed with an all new algorithm that yields better, more consistent knockdown
  • Novel chemical modifications reduce off-target effects by up to 90%
  • Up to 100 fold more potent than currently available siRNAs
  • Demonstrated improvements in consistency and reliability of phenotypic results
Por primera vez, puede obtener las ventajas de los ARNip Ambion™Silencer™ Select en un cómodo formato de biblioteca previamente colocado en placas. Estas colecciones de ARNip permiten el análisis de rendimiento medio y alto de fenotipos resultantes de la inhibición de grandes grupos de objetivos de clases funcionales específicas.
• Colecciones listas para enviar de ARNip Ambion™ Silencer™ Select para clases de genes humanos populares
• Tres ARNip individuales por diana proporcionados en un cómodo formato de 96 pocillos
• Diseñado con un algoritmo completamente nuevo que produce una mejor reducción, que es más consistente
• Las modificaciones químicas más novedosas reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
• Hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente
• Mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
¿Qué son los ARNip Silencer™ Select?
Los ARNip Silencer™ Select son los ARNip de Ambion™ de nueva generación. Estos ARNip incluyen las mejoras más recientes en diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para otorgar a los ARNip una eficacia, una potencia y una especificidad máximas. En las aplicaciones de cribaje de ARNip, el resultado es una reducción de los falsos negativos debidos a un silenciamiento deficiente y de los falsos positivos debidos a efectos fuera del objetivo. En otras palabras, con los ARNip Silencer™ Select obtendrá datos más limpios y coherentes desde su pantalla principal, por lo que dedicará menos tiempo y recursos a encontrar objetivos verdaderos y validados. El resultado es una reducción de los experimentos fallidos debido a un escaso silenciamiento, así como un aumento de la uniformidad de los datos fenotípicos.
Biblioteca de ARNip del genoma humano
(compuesta por números de pieza: 4397922 + 4397923 + 4397924)
Cada vez, los investigadores realizan más estudios a escala genómica de la función génica. La bibliotecas de ARNip del genoma humano Silencer™ Select V4 es ideal para este propósito. Se proporcionan tres ARNip únicos y no superpuestos para cada uno de los 21 584 objetivos humanos. Los ARNip que se dirigen a la porción “quimiomodulable” de esta biblioteca están organizados por clase funcional de genes para permitir la detección fácil de importantes subgrupos de genes como la cinasa, la fosfatasa, la GPCR, etc. Esta biblioteca de ARNip se suministra en placas de 384 pocillos.
Bibliotecas de ARNip de genoma humano quimiomodulable y de genoma humano quimiomodulable extendido
Con ARNip dirigidos a los genes humanos más relevantes desde el punto de vista terapéutico y cómodamente agrupados por categoría de gen diana, la biblioteca de ARNip de genoma quimiomodulable humano Silencer™ Select V4 y la biblioteca de ARNip de genoma quimiomodulable extendido humano Silencer™ Select V4 son opciones populares para muchos investigadores. El conjunto del genoma quimiomodulable se dirige a 9031 genes, mientras que la colección extendida del genoma quimiomodulable se dirige a esos genes más el “conjunto de la extensión” para un total de 10414 genes, incluidos los factores de transcripción. Póngase en contacto con nosotros para obtener la lista completa de objetivos. Estas bibliotecas están disponibles en formatos de placas de 96 y 384 pocillos.
Biblioteca de ARNip de cinasa humana
Debido a su importancia en la señalización celular y muchas vías biológicas, las cinasas son dianas clave de fármacos y están sujetas a un escrutinio intenso. La biblioteca de ARNip de cinasa humana Silencer™ Select V4 se dirige a 710 cinasas humanas con tres ARNip Silencer™ Select individuales por gen. Esta biblioteca de ARNip permite los estudios sistemáticos, pero rentables, de ARNi de estos reguladores celulares clave. Los ARNip validados se incluyen cuando están disponibles. La bibliotecas de ARNip de cinasa humana Silencer™ Select V4 se suministra en placas de 96 pocillos.
Biblioteca de ARNip de fosfatasa humana
Junto con las cinasas, las fosfatasas son importantes reguladores de las vías biológicas y las cascadas de señalización celular. La bibliotecas de ARNip de fosfatasa humana Silencer™ Select V4 se dirige a 298 fosfatasas humanas con tres ARNip individuales por gen suministrados en placas de 96 pocillos. Esta biblioteca es el compañero ideal de la bibliotecas de ARNip de cinasa Silencer™ Select V4, lo que permite estudios más detallados de las vías biológicas.
Biblioteca de ARNip de GPCR humano
Los receptores acoplados a proteínas G, o GPCR, son componentes clave en muchas vías de transducción de señales y también representan una clase importante de genes quimiomodulables. La biblioteca de ARNip de GPCR humano Silencer™ Select V4 se dirige a 379 GPCR humanos no olfativo con tres ARNip Silencer™ Select individuales por objetivo suministrados en placas de 96 pocillos.
Bibliotecas de ARNip de proteasas humanas, receptores de hormonas nucleares y canal de iones
Los conjuntos ARNip enfocados a las proteasas humanas, los canales de iones y los receptores de hormonas nucleares proporcionan un medio rentable para estudiar estos importantes reguladores de la función celular. Estas bibliotecas de ARNip se suministran en placas de 96 pocillos. La biblioteca de ARNip de proteasa humana Silencer™ Select V4 presenta 3 ARNip por objetivo para 494 proteasas humanas. La biblioteca de ARNip de receptores nucleares de hormonas humanas Silencer™ Select V4 incluye 3 ARNip por objetivo para 47 receptores de hormonas nucleares. La bibliotecas de ARNip de canales de iones humanos Silencer™ Select V4 incluye 3 ARNip por objetivo para 338 canales de iones humanos.
ARNip individuales para una mayor fiabilidad de los datos
Las bibliotecas de ARNip Silencer™ Select incluyen tres ARNip individuales para cada objetivo. La detección con tres ARNip por gen disminuye considerablemente las tasas de falsos positivos y falsos negativos, lo que resulta en una mayor confianza en los datos de detección de ARNi, una menor probabilidad de perder genes importantes y menos tiempo empleado en el seguimiento de los falsos positivos desde la pantalla.
Estas bibliotecas contienen 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip,volumen de transfección de 100 µl). Los ARNip se suministran secos en los pocillos de las placas de 96 pocillos. Se deja vacía una columna de cada placa de 96 pocillos para permitir añadir controles en el momento de su uso. Las bibliotecas se entregan con información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo y el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, el alias, el número de la secuencia de referencia y el ID del gen Entrez, además de los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos.
También se pueden proporcionar las bibliotecas de ARNip Silencer™ Select a estas o a cualquier otra lista de genes humanos con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip. El formato personalizado está disponible con estos tamaños más grandes. Si desea una lista de genes u otra información, o desea hablar sobre su investigación con uno de nuestros expertos técnicos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a libraries@ambion.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento – 20 °C
Descripción Biblioteca genómica humana de ARNip farmacoconvertible ampliada V4 Silencer™ Select, 1 conjunto, polvo, especies humanas, formato de placa de 96 pocillos, varios objetivos, objetivo farmacoconvertible, temperatura de almacenamiento de –20 °C, utilizado en el sector farmacéutico y biofarmacéutico, ARNi, identificación y validación de objetivos y secuencias líder
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Cantidad 1 conjuntos
Formato Placa de 96 pocillos
Especie Humano
RNAi Type ARNip
Línea de productos Silencer, Silencer Select, Ambion
Target Múltiples objetivos