Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Epigenetics siRNA Library
Código de producto. 15641852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15641852 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 15641852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30085
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
The Silencer™ Select Human Epigenetics siRNA Library contains 1563 Ambion™ Silencer Select highly potent, chemically-modified siRNAs targeting 521 epigenetic enzymes, including those mediating epigenetic signaling through the acetylation and methylation of histones.
Epigenetic regulation of gene expression is proving to be key in the development and progression of a host of human diseases. The Silencer™ Select Human Epigenetics siRNA Library contains 1563 Ambion™ Silencer Select highly potent, chemically-modified siRNAs targeting 521 epigenetic enzymes, including those mediating epigenetic signaling through the acetylation and methylation of histones. This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading design algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) modifications, this helps to ensure the efficacy, specificity and potency required for accurate and consistent phenotype data for RNAi screening against epigenetic gene knockdown studies.
La regulación epigenética de la expresión génica está demostrando ser clave en el desarrollo y la progresión de una serie de enfermedades humanas. La biblioteca de ARNip epigenética humana Silencer™ Select contiene 1563 ARNip Ambion™ Silencer Select dirigidos a 521 enzimas epigenéticas muy potentes, modificadas químicamente, incluidas aquellas que median en la señalización epigenética mediante la acetilación y metilación de histonas. Esta biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Los ARNip Silencer Select están diseñados utilizando los algoritmos de diseño líder Thermo Fisher Scientific junto con nuestras novedosas modificaciones químicas de ácido nucleico (LNA), lo que ayuda a asegurar la eficacia, especificidad y potencia requerida para datos de fenotipo precisos y coherentes para el cribado de ARNi frente a los estudios epigenéticos de reducción génica.
• Eficacia superior: reduce los efectos inespecíficos hasta en un 90 % gracias a los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
• La mayor eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
• Fiable: logre descubrimientos más rápidos a través de la consistencia de reducción de genes y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se debe usar la biblioteca de ARNip epigenética humana Silencer Select?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNi Silencer Select están optimizados usando nuestros últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas patentadas y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi (más información). La biblioteca de ARNip epigenética humana Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la más alta potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la mayor calidad de los datos en lugar de en los problemas de rendimiento. Los ARNip Thermo Fisher Scientific Ambion Silencer Select también están respaldados por la mejor garantía del sector (más información sobre la garantía).
Las bibliotecas de ARNip Silencer Select aportan ARNip altamente potentes para maximizar el descubrimiento con aún menos
Los ARNip Ambion Silencer Select están diseñados con la potencia más alta de disponible, resultando en ARNip 100 veces más potentes y permitiendo la reducción génica en las concentraciones más bajas (vea la figura más abajo). Los ARNip de alta potencia Silencer Select permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos negativos falsos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para cribados adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip epigenética humana Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas contra genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Almacenar a - 20 °C como máximo en un congelador que no forme escarcha.
Contenido y almacenamiento 1563 ARNip totales enfocados a 521 genes en placas de 96 pocillos (18 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer™Select
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo